重要文件
GF16050260
不锈钢-AISI 304 合金,FeCr18Ni10
foil, 100 x 100mm, 0.01mm thickness, as rolled, light tight (lt)
同義詞:
FE220209
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
描述
light tight (lt)
形狀
foil (as rolled)
製造商/商標名
Goodfellow 160-502-60
尺寸 × 厚度
100 mm × 100 mm × 0.01 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Goodfellow产品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)