重要文件
GF15769705
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
200mm tube, 1.96mm outside diameter, 0.37mm wall thickness, 1.22mm inside diameter
同義詞:
NI027200
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 157-697-05
長度 × 厚度
200 mm × 0.37 mm
外徑 × 內徑
1.96 mm × 1.22 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
法律資訊
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)