重要文件
GF13690706
wire, 0.356 mm diameter, size 300 mm, purity 99.95%
同義詞:
宽度
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
W
CAS號碼:
分子量::
183.84
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141747
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.95%
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 136-907-06
電阻係數
4.9 μΩ-cm, 20°C
尺寸
300 mm
直徑
0.356 mm
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[W]
InChI
1S/W
InChI 密鑰
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)