重要文件
GF13592516
活性炭
foil, thickness 1.0 mm, 25 mm diameter, purity 99.99%
同義詞:
活性炭黑
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C
CAS號碼:
分子量::
12.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141908
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
蒸汽壓力
<0.1 mmHg ( 20 °C)
化驗
99.99%
形狀
foil
自燃溫度
842 °F
製造商/商標名
Goodfellow 135-925-16
電阻係數
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
直徑
25 mm
25 mm
厚度
1.0 mm
mp
3550 °C (lit.)
SMILES 字串
[C]
InChI
1S/C
InChI 密鑰
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)