GF12864393
同義詞:
PB506101
1 of 10
Sigma-Aldrich
254231
硒化铅(II)
400645
碲化银(I)
733482
碲化铋(III)
333190
硫化铋(III)
GF06711139
Copper selenide
481629
硒化亚铜
254266
碲化铅(II)
Supelco
50652-U
Ascentis® Express 90 Å PCS-C18, 2.7 µm HPLC Column
244619
硒化锌
Z742568
PlateFuge™ Microplate Microcentrifuge with rotor and plate carrier
99.999%
lumps
Goodfellow 128-643-93
10 g
6 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
氧化物和陶瓷_能源材料_材料科学-默克生命科学
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
批次/批編號