文件
GF09713493
foil, thickness 0.025 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.9%
同義詞:
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Nb
CAS號碼:
分子量::
92.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141730
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.9%
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 097-134-93
電阻係數
13-16 μΩ-cm, 20°C
尺寸
100 × 100 mm
厚度
0.025 mm
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
密度
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Nb]
InChI
1S/Nb
InChI 密鑰
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N