重要文件
GF09522053
insulated wire, conductor diameter 0.05 mm, length 1 m, insulation thickness 0.008 mm
同義詞:
AL005840
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Al
CAS號碼:
分子量::
26.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352311
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
wire
自燃溫度
1400 °F
製造商/商標名
Goodfellow 095-220-53
電阻係數
2.6548 μΩ-cm
長度
1 m
直徑
0.05 mm
隔熱厚度
0.008 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
密度
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Al]
InChI
1S/Al
InChI 密鑰
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)