文件
GF08413781
Fecralloy® - iron/chromium
rod, Fe 72.8%/Cr 22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, 50.8 mm diameter, length 50 mm, condition hot rolled (black)
同義詞:
FE087951
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11101712
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 084-137-81
長度
50 mm
直徑
50.8 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
Fecralloy is a registered trademark of SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3