重要文件
GF07354223
Iron/boron/silicon
foil, Fe 81%/B 13.5%/Si 3.5%/C 2%, thickness 0.025 mm, length 5 m, coil width 50 mm
同義詞:
FE800250
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 073-542-23
長度
5 m
線圈寬度
50 mm
厚度
0.025 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)