GF07283280
同義詞:
FK256010
1 of 10
Sigma-Aldrich
266639
钴
349216
铜
510092
钼
266647
266981
镍
215619
硅
203122
326429
266299
铬
774081
powder
Goodfellow 072-832-80
100 g
45 μm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
高纯度金属和合金_能源材料_材料科学-默克生命科学
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
批次/批編號