重要文件
GF07014697
Nickel/Chromium
rod, Ni 80%/Cr 20%, 20.0 mm diameter, length 100 mm
同義詞:
NI057961
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 070-146-97
長度
100 mm
直徑
20.0 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)