文件
GF06811107
Aluminium alloy 2014
rod, Al 92%/Cu 8%/Mn 1%/Si 1%/Fe 0.5%/Mg, 22.2 mm diameter, length 1000 mm
同義詞:
AB107920
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352311
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 068-111-07
長度
1000 mm
直徑
22.2 mm