重要文件
GF06754620
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 100 x 100mm, 0.025mm thickness, annealed, light tight (lt)
同義詞:
FE210246
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
描述
light tight (lt)
形狀
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
製造商/商標名
Goodfellow 067-546-20
尺寸 × 厚度
100 mm × 100 mm × 0.025 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)