化驗
99.6%
形狀
foil
自燃溫度
860 °F
製造商/商標名
Goodfellow 060-822-86
電阻係數
42.0 μΩ-cm, 20°C
直徑× 厚度
10 mm × 1.0 μm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
密度
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChI 密鑰
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N