重要文件
GF02955045
foil, thickness 0.05 mm, length 0.1 m, coil width 0.76 mm
同義詞:
RE000234
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Re
CAS號碼:
分子量::
186.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141737
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
foil
製造商/商標名
Goodfellow 029-550-45
長度
0.1 m
線圈寬度
0.76 mm
厚度
0.05 mm
bp
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
mp
3180 °C (lit.)
密度
21.02 g/cm3 (lit.)
SMILES 字串
[ReH]
InChI
1S/Re
InChI 密鑰
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)