文件
GF02703237
Quartz - fused
tube, outside diameter 5.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
同義詞:
SI617080
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11101503
NACRES:
NA.23
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 027-032-37
長度
100 mm
外徑
5.0 mm
壁厚
1.0 mm