重要文件
GF00795865
Brass alloy, Cu63Zn37
500mm tube, 1.5mm outside diameter, 0.25mm wall thickness, 1mm inside diameter, as drawn
同義詞:
CU027200
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
30102010
NACRES:
NA.23
形狀
tubes
製造商/商標名
Goodfellow 007-958-65
長度 × 厚度
500 mm × 0.25 mm
外徑 × 內徑
1.5 mm × 1 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)