重要文件
GF00683108
不锈钢 - AISI 316合金,FeCr18Ni10Mo3
foil, 25 x 25mm, 0.038mm thickness, annealed, light tight (lt)
同義詞:
FE240240
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11171600
NACRES:
NA.23
描述
light tight (lt)
形狀
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
製造商/商標名
Goodfellow 006-831-08
尺寸 × 厚度
25 mm × 25 mm × 0.038 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Goodfellow产品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)