Key Documents
F7504
Sigma-Aldrich
间氟溴苄
99%
同義詞:
3-氟溴苄
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
FC6H4CH2Br
CAS號碼:
分子量::
189.02
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
折射率
n20/D 1.546 (lit.)
bp
88 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.541 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Fc1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C7H6BrF/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2
InChI 密鑰
SCBZBMXPJYMXRC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
143.6 °F - closed cup
閃點(°C)
62 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Yue Sun et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 35(1), 1631-1640 (2020-08-13)
Nuclear factor kappa B (NF-кB) inhibition represents a new therapeutic strategy for the treatment of neuroinflammatory diseases. In this study, a series of 3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one (DHN; 6a-n, 7a-c) derivatives were synthesised and characterised by NMR and HRMS. We assessed the toxicity