文件
F7008
Sigma-Aldrich
2-氟二苯甲酮
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H9FO
CAS號碼:
分子量::
200.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
98%
SMILES 字串
Fc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9FO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChI 密鑰
DWFDQVMFSLLMPE-UHFFFAOYSA-N