F6187
同義詞:
(R)-N-Fmoc-α-2-n-propenylalanine, Fmoc-(R)-2-(2-propenyl)alanine, Fmoc-(R)-2-amino-2-methyl-4-pentenoic acid
1 of 10
Sigma-Aldrich
776599
Fmoc-Gly-Tyr(tBu)-OH
47435
Fmoc-β-(3-吡啶基)- D -Ala-OH
8.52003
Fmoc-Ala-OH
8.52240
Fmoc-D-Tic-OH
04068
Fmoc-11-Aun-OH
8.51012
HCTU
Supelco
52989-U
Supel™ Swift HLB DPX Tip Universal
531480
N-芴甲氧羰基-L-丙氨酸
8.52142
Fmoc-D-Ala-OH
HS120598
Mini Vortex Mixer
≥97%
solid
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
peptide synthesis
Fmoc
−20°C
细胞培养补充剂和试剂
Warning
Aquatic Acute 1
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
批次/批編號