Key Documents
F19574
Sigma-Aldrich
2-呋喃丙烯腈(顺反异构体混合物)
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H5NO
CAS號碼:
分子量::
119.12
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.583 (lit.)
密度
1.086 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
N#C\C=C\c1ccco1
InChI
1S/C7H5NO/c8-5-1-3-7-4-2-6-9-7/h1-4,6H/b3-1+
InChI 密鑰
ZHKAQNFBQHPERX-HNQUOIGGSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
188.6 °F - closed cup
閃點(°C)
87 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)