重要文件
F15307
Sigma-Aldrich
3-氟丙酮酸 钠盐 水合物
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
FCH2COCO2Na · xH2O
CAS號碼:
分子量::
129.04 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
成份
Degree of hydration, ~1
mp
145 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
O.[Na+].[O-]C(=O)C(=O)CF
取代透過
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)