重要文件
E7509
Sigma-Aldrich
3-乙氧基丙醛二乙基乙缩醛
95%
同義詞:
1,1,3-三乙氧基丙烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C2H5OCH2CH2CH(OC2H5)2
CAS號碼:
分子量::
176.25
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
折射率
n20/D 1.406 (lit.)
bp
184-186 °C (lit.)
密度
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOCCC(OCC)OCC
InChI
1S/C9H20O3/c1-4-10-8-7-9(11-5-2)12-6-3/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI 密鑰
LGICWIVABSMSDK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
127.4 °F - closed cup
閃點(°C)
53 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)