重要文件
DWKFDF118A
Azlon Clear PMP Volumetric Flask with PPE Stopper
class A, tolerance, capacity 50 mL
同義詞:
FDF118A
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
round clear PMP flask
特點
class A tolerance
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Azlon FDF118A
容量
50 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
應用
For the accurate preparation of solutions where glass alternatives would not be suitable
特點和優勢
Excellent clarity and calibrated to ISO 1042
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)