About This Item
線性公式:
(C2H5)2NCH2CH2CO2H · HCl
CAS號碼:
分子量::
181.66
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
powder
顏色
white
mp
146-148 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Cl.CCN(CC)CCC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-3-8(4-2)6-5-7(9)10;/h3-6H2,1-2H3,(H,9,10);1H
InChI 密鑰
QQVHFNAGPZTCBE-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3