重要文件
D80207
Sigma-Aldrich
N,N′-二环己基二硫代草酰胺
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H11NHCSCSNHC6H11
CAS號碼:
分子量::
284.48
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
97%
mp
150-154 °C (lit.)
SMILES 字串
S=C(NC1CCCCC1)C(=S)NC2CCCCC2
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)