等級
technical grade
化驗
85%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.544 (lit.)
bp
114-115 °C/13 mmHg (lit.)
密度
2.001 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(CBr)CCBr
InChI
1S/C4H8Br2O/c5-2-1-4(7)3-6/h4,7H,1-3H2
InChI 密鑰
PSSRAPMBSMSACN-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves