重要文件
D142700
Sigma-Aldrich
2-(二甲基氨甲基)-3-羟基吡啶
97%
同義詞:
2-二甲胺甲基-3-吡啶醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H12N2O
CAS號碼:
分子量::
152.19
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
bp
98 °C/4 mmHg (lit.)
mp
56-59 °C (lit.)
SMILES 字串
CN(C)Cc1ncccc1O
InChI
1S/C8H12N2O/c1-10(2)6-7-8(11)4-3-5-9-7/h3-5,11H,6H2,1-2H3
InChI 密鑰
NUMYETXZBQVFDX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)