Merck
全部照片(4)
文件
D141208
Sigma-Aldrich
2-氯-N,N-二甲基乙胺 盐酸盐
99%
同義詞:
1-氯-2-二甲基氨基乙烷 盐酸盐, 2-(二甲基氨基)乙基氯 盐酸盐, N-(2-氯乙基)二甲胺 盐酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2NCH2CH2Cl · HCl
CAS號碼:
分子量::
144.04
Beilstein:
3591234
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
crystals
mp
201-204 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl.CN(C)CCCl
InChI
1S/C4H10ClN.ClH/c1-6(2)4-3-5;/h3-4H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
LQLJZSJKRYTKTP-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - STOT RE 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges