文件
D132330
Sigma-Aldrich
3,5-二甲氧基苯甲腈
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3O)2C6H3CN
CAS號碼:
分子量::
163.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
powder
mp
87-89 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1cc(OC)cc(c1)C#N
InChI
1S/C9H9NO2/c1-11-8-3-7(6-10)4-9(5-8)12-2/h3-5H,1-2H3
InChI 密鑰
NVTHWSJNXVDIKR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3