雜質
~15% phenol
~20% bis(dimethylaminomethyl)phenol
SMILES 字串
CN(C)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-10(2)7-8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,7H2,1-2H3
InChI 密鑰
NFVPEIKDMMISQO-UHFFFAOYSA-N
其他說明
约 50% 为邻异构体和对异构体混合物
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter