重要文件
D0628
Sigma-Aldrich
5,6-二苄氧基吲哚
≥98%
同義詞:
5,6-Bis(benzyloxy)indole, NSC 83220
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C22H19NO2
CAS號碼:
分子量::
329.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98%
形狀
solid
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C(Oc1cc2cc[nH]c2cc1OCc3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C22H19NO2/c1-3-7-17(8-4-1)15-24-21-13-19-11-12-23-20(19)14-22(21)25-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-14,23H,15-16H2
InChI 密鑰
JEUGWNYIRZKHDS-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for preparation of:
CB2 Cannabinoid Receptor ligands
Potent c-ABL inhibitors
A potent antioxidant agent occuring naturally in beetroot
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)