重要文件
CLS630241L
PYREXPLUS® single metric scale graduated cylinders, with protective coating
volume 1,000 mL
同義詞:
Corning® 63024
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121805
特點
subdivision 10.0 mL
製造商/商標名
Corning 63024-1L
tol. measuring range
6.0 mL
容積
1,000 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
  • Calibrated "to deliver"
  • Single metric scale
  • Protective plastic coating to help prevent glass from shattering & reduces spills
  • Autoclavable (121 °C)
  • Resistant to thermal shock
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)