文件
CLS564025
带 Pyrex® ST 塞子的 Pyrex® 容量瓶
capacity 25 mL
同義詞:
Corning® 5640
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
long
栓塞尺寸
9
無菌
non-sterile
特點
class A
closure type ST stopper
包裝
case of 12
pack of 6
製造商/商標名
Corning 5640-25
tol. measuring range
0.03 mL
容量
25 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
机器吹制的瓶身与沉珠厚管颈很好的密封在一起,以增加强度,1mL 和 2mL 的容量为试管形状。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.