重要文件
CLS402653
Corning® Feed Reservoir for Spinner Flask
fits flask, 2 L, size 45 mm
同義詞:
equipment replacement accessory
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
尺寸
45 mm
特點
fits flask 2 L
製造商/商標名
Corning 402653
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)