重要文件
CLS31760250C
Pyrex® gas-washing bottle with fritted disc
capacity 250 mL, stopper joint: ST/NS 40/50
同義詞:
glass bottle
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
glass cap
straight bottle
接合處
joint: ST/NS stopper40/50
特點
cap
fritted
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Corning 31760-250C
容量
250 mL
直徑× 高度
51 mm × 250 mm
管材外徑
8 mm
孔徑
porositycoarse
coarse
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)