重要文件
CLS3002250
Pyrex® serialized/certified graduated cylinder with Pyrex® stopper
volume 250 mL
同義詞:
Corning® 3002
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121805
特點
subdivision 2.0 mL
製造商/商標名
Corning 3002-250
tol. measuring range
1.0 mL
容積
250 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Calibrated "to contain".
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)