重要文件
CLS2679525
Corning® PP closures for cell culture tubes and flasks
同義詞:
cell culture flask caps, cell culture tube caps
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
材料
polypropylene
描述
fits neck O.D. 25 mm
無菌
non-sterile
特點
reusable
包裝
case of 100
pack of 50
製造商/商標名
Corning 26795-25
顏色
natural
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)