文件
CF0007
Sigma-Aldrich
Alcohol Togni-(4-EtCO2-PhOCF2CF2)-reagent
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C20H19F4IO4
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
形狀
solid
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
應用
Alcohol Togni-(4-EtCO2-PhOCF2CF2)-reagent is an electrophilic hypervalent iodine-fluoroalkyl reagent introducing the 4-ethoxycarbonyl phenoxytetrafluoroethyl fragment. The ester group can be transformed to other derivatives, building additional molecular complexity.
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
法律資訊
Product of CF Plus Chemicals.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
目前的氟烷基化工具包括Togni试剂、高价碘全氟烷基化试剂、氟烷基溴化物、硅烷类和羧酸盐类以及用于后期氟烷基化的磺酰氟类。
Fluoroalkylation toolbox expands with various reagents for late-stage fluoroalkylation in organic synthesis and medicinal chemistry.