solid
SMILES 字串
Cc1ccc(C)n1-c2ccc(cc2)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C15H16N2O3/c1-10-3-4-11(2)17(10)13-7-5-12(6-8-13)15(20)16-9-14(18)19/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,16,20)(H,18,19)
InChI 密鑰
RZJNLLRJLBSDKO-UHFFFAOYSA-N