文件
CBR01505
Sigma-Aldrich
3-Methyl-4,5-dihydro-5-isoxazolecarboxylic acid
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H7NO3
CAS號碼:
分子量::
129.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
形狀
solid
SMILES 字串
CC1=NOC(C1)C(O)=O
InChI
1S/C5H7NO3/c1-3-2-4(5(7)8)9-6-3/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)
InChI 密鑰
ADUZMHIDLNHECM-UHFFFAOYSA-N