文件
CBR01229
Sigma-Aldrich
2-(1-Isopropylpiperidin-4-yl)ethanamine
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H22N2
CAS號碼:
分子量::
170.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
形狀
solid
SMILES 字串
CC(C)N1CCC(CCN)CC1
InChI
1S/C10H22N2/c1-9(2)12-7-4-10(3-6-11)5-8-12/h9-10H,3-8,11H2,1-2H3
InChI 密鑰
MWNKNYOIYZJMTH-UHFFFAOYSA-N