重要文件
C77902
Sigma-Aldrich
胆固醇氢化肉桂酸盐
97%
同義詞:
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-hydrocinnamate, 5-Cholesten-3β-ol 3-hydrocinnamate, Cholesteryl phenylpropionate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C36H54O2
CAS號碼:
分子量::
518.81
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
liquid crystal
光學活性
[α]27/D −24°, c = 2 in chloroform
mp
109.5-110.5 °C (lit.)
轉變溫度
isotropic phase to cholesteric phase 106 °C
cholesteric phase to isotropic phase 110 °C
SMILES 字串
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(=O)CCc5ccccc5
InChI
1S/C36H54O2/c1-25(2)10-9-11-26(3)31-17-18-32-30-16-15-28-24-29(38-34(37)19-14-27-12-7-6-8-13-27)20-22-35(28,4)33(30)21-23-36(31,32)5/h6-8,12-13,15,25-26,29-33H,9-11,14,16-24H2,1-5H3/t26-,29+,30+,31-,32+,33+,35+,36-/m1/s1
InChI 密鑰
KPNKAGLPVPTLGB-ZOJFKXTHSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)