重要文件
C67605
Sigma-Aldrich
1-(2-氯苯基)哌嗪 单盐酸盐
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H13ClN2 · HCl
CAS號碼:
分子量::
233.14
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
powder
mp
160-163 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Cl[H].Clc1ccccc1N2CCNCC2
InChI
1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-7-5-12-6-8-13;/h1-4,12H,5-8H2;1H
InChI 密鑰
GUTWDZXWTKMXPI-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)