重要文件
C56301
Sigma-Aldrich
4-氯-1-甲基哌啶 盐酸盐
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H12ClN · HCl
CAS號碼:
分子量::
170.08
Beilstein:
3677071
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
crystals
mp
158-162 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[H].CN1CCC(Cl)CC1
InChI
1S/C6H12ClN.ClH/c1-8-4-2-6(7)3-5-8;/h6H,2-5H2,1H3;1H
InChI 密鑰
QDOJNWFOCOWAPO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)