等級
technical grade
化驗
90%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.488 (lit.)
密度
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OC1CCCCC1Cl
InChI
1S/C6H11ClO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6,8H,1-4H2
InChI 密鑰
NYEWDMNOXFGGDX-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
158.0 °F - closed cup
閃點(°C)
70 °C - closed cup