重要文件
C19104
Sigma-Aldrich
氯冉酸
99%
同義詞:
2,5-二氯-3,6-二羟基对苯醌, NSC 6108, NSC 97383
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H2Cl2O4
CAS號碼:
分子量::
208.98
Beilstein:
1875040
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
化驗
99%
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES 字串
OC1=C(Cl)C(=O)C(O)=C(Cl)C1=O
InChI
1S/C6H2Cl2O4/c7-1-3(9)5(11)2(8)6(12)4(1)10/h9,12H
InChI 密鑰
IPPWILKGXFOXHO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
作为以下反应的反应物:
  • 在研究尺寸控制的反应中充当质子供体
  • 合成二甲基联吡啶配合物
  • 合成(壬基苯并咪唑基甲基)苯用于制备中性的垂直转子形二铼金属环
  • 与酒石酸美托洛尔的电荷转移反应
  • 与有机碱的盐形成
  • 合成具有抗癌活性的锇金属矩形
取代透過
產品號碼
描述
訂價
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)