文件
C103403
Sigma-Aldrich
1-环己烯基乙腈
92%
同義詞:
1-环己烯乙腈
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H9CH2CN
CAS號碼:
分子量::
121.18
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
92%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.478 (lit.)
bp
144 °C/90 mmHg (lit.)
密度
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
N#CCC1=CCCCC1
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h4H,1-3,5-6H2
InChI 密鑰
OYEXEQFKIPJKJK-UHFFFAOYSA-N
其他說明
残留有环亚己基乙腈
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
183.2 °F - closed cup
閃點(°C)
84 °C - closed cup