重要文件
BR701358
BRAND®毡盖,适用于深孔板
volume 0.5 mL
同義詞:
样品储存, 毰盖, 深孔板, 配件
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122102
NACRES:
NB.22
無菌
non-sterile
製造商/商標名
BRAND 701358
容積
0.5 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
These cover mats reduce the maximum volume of wells but minimize evaporation.They can be used in conjunction with adhesive sealing films for added protection and containment.
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1